Drukuj
Krioboxy, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312006-0016 312006-0032 312006-0002 312006-0001 312006-0004 312006-0008
215-2572EA 3190 PLN
215-2572 215-2573 215-2568 215-2564 215-2569 215-2570
Krioboxy, Nunc™
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporny na wysoką temperaturę do +121 ° C, autoklawowalny z zawartością lub bez
  • Solidny, szczelny
Idealny do przechowywania i wysyłania płynów.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904