Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, PPCO, okrągłe, z zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312105-0016 312105-0004 312105-0008 312105-0001 312105-0032
215-2792EA 4160 PLN
215-2792 215-2773 215-2774 215-2771 215-2793
Butelki z szeroką szyjką, PPCO, okrągłe, z zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na wysoką temperaturę do +121 ° C, autoklawowalne
  • Szczelne
Może być używany w dowolnym miejscu w laboratorium i do pobierania próbek. Szeroki otwór do szybkiego napełniania i dozowania proszków, past i płynów.