Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, HDPE, okrągłe, z zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312106-0001 312106-0004 312106-0008 312106-0016 312106-0032
NALG312106-0001EA 15440 PLN
NALG312106-0001 NALG312106-0004 NALG312106-0008 NALG312106-0016 NALG312106-0032
Butelki z szeroką szyjką, HDPE, okrągłe, z zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Butelki i butle Butle plastikowe
HPDE, oranżowe z oranżową nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +120 ° C
  • Szczelne
Kolor oranżowy w celu ochrony materiałów światłoczułych. Może być używany w dowolnym miejscu w laboratorium i do pobierania próbek. Szeroki otwór do szybkiego napełniania i dozowania proszków, past i płynów.
Opaque amber polypropylene closures, uniform walls that resist splitting and puncturing, wide mouth for easy filling and dispensing, bulk packed for cost-efficiency.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP classs VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition.