Drukuj
Kwas chlorowodorowy 10% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
5594.9200EA 0 PLN
5594.9200 5594.9010
Kwas chlorowodorowy 10% Ph. Eur.
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 9.5 - 10.5 %
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance test Clear colourless liquid
Free chlorine Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process