Kwas chlorowodorowy 10% (v/v) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35611.AP
35611.K2
35611.APEA
254
PLN
35611.AP
35611.K2
Kwas chlorowodorowy 10% (v/v) roztwór wodny
Kwas chlorowodorowy
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,III |