Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, kwadratowe, z zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312114-0002 312114-0006 312114-0008 312114-0016 312114-0032
NALG312114-0002EA 9670 PLN
NALG312114-0002 NALG312114-0006 NALG312114-0008 NALG312114-0016 NALG312114-0032
Butelki z szeroką szyjką, kwadratowe, z zakrętką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty, z zakrętką PP.
  • Kompatybilność z większością alkoholi, zasad i kwasów
  • Odporność termiczna do +120 ° C
  • Szczelne
Idealny do przechowywania i wysyłki próbek. Szerokie usta umożliwiają łatwe napełnianie i czyszczenie. Kwadratowy kształt oszczędza miejsce.
Easily fill and pour with Nalgene™ square wide-mouth HDPE bottles with closure. Featuring molded-in graduations for easy measuring and durable, uniform walls that are resistant to splitting or puncturing, these translucent bottles provide visible liquid levels and come in a space-saving square design.