Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, HDPE, opakowanie, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312184-0004 312184-0008 312184-0016
NALG312184-0004EA 4930 PLN
NALG312184-0004 NALG312184-0008 NALG312184-0016
Butelki, szeroka szyjka, HDPE, opakowanie, z zakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty kolor oranżowy, z nieprzezroczystą zakrętką oranżową z PP.
  • Chroni produkty wrażliwe na światło
  • Szczelne
  • Dobra odporność na chemikalia i temperaturę
Szerokie szyje umożliwiają łatwe napełnianie i dozowanie płynów i proszków.
Spełnia wymagania odpornych na światło pojemników na najnowsze wydanie USP