Drukuj
siarczan dodecylu sodu 20% roztwór wodny for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0837-200MLEA 327 PLN
0837-200ML 0837-500ML
siarczan dodecylu sodu 20% roztwór wodny for biotechnology
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Gęstość: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Conductivity 22800 umhos - 27600 umhos
pH @25 °C 5 - 8