Drukuj
siarczan dodecylu sodu 100 g/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
71736-100ML 71736-500ML
SIAL71736-100MLEA 286 PLN
SIAL71736-100ML SIAL71736-500ML
siarczan dodecylu sodu 100 g/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Gęstość: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM