siarczan dodecylu sodu 100 g/l roztwór wodny, Electran do elektroforezy
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
444062FEA
331
PLN
444062F
siarczan dodecylu sodu 100 g/l roztwór wodny, Electran do elektroforezy
siarczan dodecylu sodu
Prepared from 10807 SDS AnalaR NORMAPUR®
Formuła:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na MW: 288,38 g/mol Gęstość: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036175 Numer CAS: 151-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (W/V) (at preparation) | 9.8 - 10.2 % |