Drukuj
Metyloamina 40% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
L00894.AKEA 202 PLN
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
Metyloamina 40% (w/w) roztwór wodny
Metyloamina
Formuła: CH₅N
Temp. Wrzenia: 49 °C
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 0,899
Temp. Zapłonu: –14 °C (7 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008104
Numer CAS: 74-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-820-0
Jednostka: 1235
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,6014