Drukuj
Etyloamina 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20024.1000 8.20024.2500
8.20024.1000EA 167 PLN
8.20024.1000 8.20024.2500
Etyloamina 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Etyloamina
Formuła: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 17
Temp. topnienia: -81.1
Gęstość: 0.689
Temp. Zapłonu: -37
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008160
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-834-7
Jednostka: 2270
ADR: 3 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,03797
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 460 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 3.0 - 12.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid