Drukuj
Etyloamina 70% ≥70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 612 PLN
A15022.0F A15022.AP
Etyloamina 70% ≥70%
Etyloamina
Formuła: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼38 °C
Temp. topnienia: –81 °C
Gęstość: 0.803
Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008160
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-834-7
Jednostka: 2270
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 14,3762