Drukuj
Etyloamina 70% 70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
168720010 168720025 168720100
ACRO168720010EA 193 PLN
ACRO168720010 ACRO168720025 ACRO168720100
Etyloamina 70% 70%
Etyloamina
Formuła: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 17
Temp. topnienia: -81.1
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008160
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-834-7
Jednostka: 2270
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03797
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %