Drukuj
Trimetyloamina 50% (w/w) 7.3 M roztwór wodny, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 223 PLN
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimetyloamina 50% (w/w) 7.3 M roztwór wodny, czysty
Trimetyloamina
Formuła: C₃H₉N
Temp. Wrzenia: 30 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008327
Numer CAS: 75-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-875-0
Jednostka: 1297
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %