Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 20% roztwór wodny
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
A0590.1000EA 266 PLN
A0590.1000
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 20% roztwór wodny
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Jednostka: 2564
ADR: 8,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg