Drukuj
Kwas mrówkowy ≥90%
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
6480.5000EA 2160 PLN
6480.5000 VWRS6480.9025
Kwas mrówkowy ≥90%
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg