Drukuj
Kwas mrówkowy 90,00 - 90,15% 90,00-90,15, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid
MQ300
1.10854.2500 1.10854.9055
1.10854.2500EA 456 PLN
1.10854.2500 1.10854.9055
Kwas mrówkowy 90,00 - 90,15% 90,00-90,15, Supelco®
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Gęstość: 1.22
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 (3)
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 90.00-90.15%
Acetic acid (CH3COOH) 0.05% max