Drukuj
Kwas mrówkowy ≥88% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
36504.AP 36504.AY 36504.K3
36504.APEA 612 PLN
36504.AP 36504.AY 36504.K3
Kwas mrówkowy ≥88% ACS
Kwas mrówkowy
CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.220 Refractive Index: 1.3710 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
Formuła: HCO₂H
Temp. Wrzenia: 100…101 °C
Temp. topnienia: 7…9 °C
Gęstość: 1,220
Temp. Zapłonu: 50 °C (156 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM