Drukuj
Kwas mrówkowy 88% 88% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid
410770025 410775000 410770100
ACRO410770025EA 609 PLN
ACRO410770025 ACRO410775000 ACRO410770100
Kwas mrówkowy 88% 88% ACS
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3694 to 1.3714 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥88.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %