Drukuj
Kwas mrówkowy ≥80%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20315.297EA 168 PLN
20315.297 20315.446 20315.366
Kwas mrówkowy ≥80%, TECHNICAL
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 3412
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 79 - 81 %
n 20/D 1.369 - 1.372