Drukuj
Kwas mrówkowy 49 - 51% Titrimetric water, Puriss. p.a. HPLC, for HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid
09676-100ML 09676-500ML
09676-100MLEA 320 PLN
09676-100ML 09676-500ML
Kwas mrówkowy 49 - 51% Titrimetric water, Puriss. p.a. HPLC, for HPLC, Fluka™
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 101 °C (1.013 hPa.) (anhydr.)
Temp. topnienia: 4 °C (anhydr.)
Gęstość: 1.22
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 3412
ADR: 8 II
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 49.0 - 51.0 %
Absorbance at 270 nm Max. 0.05
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 290 nm Max. 0.03
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02