Drukuj
Formaldehyd 37% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
MQ200
252549-500ML 252549-25ML 252549-6X500ML 252549-100ML
SIAL252549-500MLEA 154 PLN
SIAL252549-500ML SIAL252549-25ML SIAL252549-6X500ML SIAL252549-100ML
Formaldehyd 37% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259