Drukuj
Formaldehyd 37% roztwór wodny stabilised, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w metanolem
7041.9025EA 0 PLN
7041.9025 7041.9010 7041.91000
Formaldehyd 37% roztwór wodny stabilised, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 37.0 - 38.0 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Methanol (CH3OH) 9.0 - 15.0 %
Sulfated Ash max. 0.1 %