Drukuj
Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
Stabilizacja: MeOH
7040.2500EA 0 PLN
7040.2500 7040.1000
Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 36.5 - 38.0 %
Color (APHA) max. 10
Preservative (CH3OH) 10 - 15 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5