Formaldehyd 37% (w/w) roztwór wodny stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w metanolem 10-15%
410730010
410731000
410730050
410730010.EA
263
PLN
410730010.
410731000.
410730050.
Formaldehyd 37% (w/w) roztwór wodny stabilised ACS
Formaldehyd
Formuła:
CH₂O Temp. topnienia: –15 °C Temp. Zapłonu: 50 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8 Jednostka: 1198 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 10 to 15 % methanol |
Residue after ignition | ≤0.005 % |
Titration | 36.5 to 38.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Titrable acid | ≤0.006 meq/g |