Drukuj
Formaldehyd 37% (w/w) in water stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w metanolem 5-15%
119690010 119690025 119690050 119690250
ACRO119690010EA 207 PLN
ACRO119690010 ACRO119690025 ACRO119690050 ACRO119690250
Formaldehyd 37% (w/w) in water stabilised
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,083 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 1198
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 15 % methanol
Titration 35.0 to 39.0 %
Free acid (HCOOH) ≤0.1 %