Drukuj
Formaldehyd 36% aqueous solution Stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
Stabilizacja: ∼10 % MeOH
20909.290EA 233 PLN
20909.290 20909.368 20909.448 20909.330 20909.550 20909.325
Formaldehyd 36% aqueous solution Stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: -92
Gęstość: 1.088 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 36.5 - 38.0 %
Acidity Max. 0.006 meq/g
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Methanol 8 - 10 %
Methanol (V/V) 9.0 - 15.0 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) (ISO) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test