Drukuj
Kubki przepływowe ze stałą dyszą
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312199-0004 312199-0008 312199-0016 312199-0032
NALG312199-0004EA 0 PLN
NALG312199-0004 NALG312199-0008 NALG312199-0016 NALG312199-0032
Kubki przepływowe ze stałą dyszą
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +120 ° C
  • Szczelne zamknięcie
Bezpieczne, trwałe, ekonomiczne butelki do transportu i pakowania towarów niebezpiecznych. Zalecany dla klientów, którzy chcą złożyć i certyfikować własny system pakowania. Bardzo szerokie szyje do łatwego napełniania i opróżniania płynów i suchych substancji. Solidne ściany wytrzymują pękanie i uszkodzenia spowodowane uderzeniami podczas transportu. Dno butelki zawiera oznaczenie IP2, materiał, objętość i nacięcie do rejestracji. Ocena przy 15 psi według 49 CFR 173.27 © (2), Instrukcje techniczne ICAO, część 4; 1.1.6 i IATA Dangerous Goods Regulations, rozdział 5.0.2.9.
Sposób pakowania: Bottles and closures are bulk packed in separate polybags within the same carton.