Drukuj
Zlewki, niska forma, PTFE, BRAND
Dostawca: Brand
90320 90328 90338 90344 90348 90352 90354 90362 90364
213-1554EA 126 PLN
213-1554 213-1556 213-1558 213-1559 213-1560 213-1561 213-1562 213-1564 213-1565
Zlewki, niska forma, PTFE, BRAND
Zlewki
PTFE, z wylewem.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od −200 do +280 °C
  • Płaskie dno zapewnia dobre przenoszenie ciepła, na przykład w przypadku regulowanych płyt grzewczych
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.