Drukuj
Formalin 10% v/v, histology grade, neutralized (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Aldehyd mrówkowy
3933.9020EA 183 PLN
3933.9020 3933.5000PC 3933.9010 3933.1000 3933.1000MB 3933.9010JL 3933.9020JL
Formalin 10% v/v, histology grade, neutralized (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Formalin
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Sodium (Na) 61 - 71 mmol/l
Formaldehyde (HCHO) 38 - 42 g/l
pH at 25°C 6.8 - 7.2