Nadtlenek wodoru 35% (w/w) roztwór wodny stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14000.AP
L14000.AU
L14000.APEA
362
PLN
L14000.AP
L14000.AU
Nadtlenek wodoru 35% (w/w) roztwór wodny stabilised
Nadtlenek wodoru
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Refractive Index: 1.3350
Odour: Pungent
Melting Point: -26°
Boiling Point: 107°
Beilstein Reference: 3587191
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: 107 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1,130 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,4798 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | Clear, colorless |
Form | Liquid |
Assay (Redox Titration) | 33,5 - 36,5% |
Comment: | Stabilised with <0,1% w/v Proprietary Inhibitor |