Drukuj
Butelki z kroplomierzem, LDPE, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312751-9025 312750-9050 312750-9125 312751-9125 312750-9025 312751-9050
215-2350EA 7150 PLN
215-2350 NALG312750-9050 NALG312750-9125 NALG312751-9125 NALG312750-9025 NALG312751-9050
Butelki z kroplomierzem, LDPE, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Butelki i butle Kroplomierze
Butelki z zakraplaczem wykonane z naturalnego / białego polietylenu o niskiej gęstości.
  • Round shape
  • Drop size: 40/50 μl
  • Leakproof
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003; 21CFR177.1520 i USP klasa VI
Informacje do zamówienia: Końcówka dozująca z kroplami kontrolowanymi i kolorowe zamknięcia są dostępne osobno.