Drukuj
Zlewki, niskie, ETFE, BRAND
Dostawca: Brand
90224 90228 90238 90248 90252 90254 90256 90262
BRND90224EA 65.8 PLN
BRND90224 BRND90228 BRND90238 BRND90248 BRND90252 BRND90254 BRND90256 BRND90262
Zlewki, niskie, ETFE, BRAND
Zlewki
ETFE, przeświecający.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna od –100 do +150 °C
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Z wylewem i czytelnymi wypukłymi niebieskimi drukowanymi podziałkami.
Certyfikaty: ISO 7056