Drukuj
Probówki wirówkowe, dno stożkowe, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3103-0015 3103-0050
525-0464EA 247 PLN
525-0464 525-0465
Probówki wirówkowe, dno stożkowe, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Probówki Probówki wirówkowe
PPCO, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Maximum RCF: 6000 ×g
  • Autoclavable
Conical-bottom centrifuge tubes, which feature molded-in graduations.