Drukuj
Nadtlenek wodoru 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
23619.297EA 608 PLN
23619.297 23619.264 23619.366
Nadtlenek wodoru 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ~107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: <0 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 14,04798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 30.0-32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 4 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm