Nadtlenek wodoru 30% stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22287.1000
8.22287.2500
8.22287.1000EA
181
PLN
8.22287.1000
8.22287.2500
Nadtlenek wodoru 30% stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point | -26 °C |
Boiling Point | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Synonyms | Perhydrol |