Drukuj
Nadtlenek wodoru 30% Stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ300
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
1.07210.0250EA 134 PLN
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
Nadtlenek wodoru 30% Stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –25.7 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 14,04798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)