Drukuj
Nalgene®, Biotainer® Butelki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3030-42 3233-42 3500-05 3120-42 3500-20
NALG3030-42EA 5380 PLN
NALG3030-42 NALG3233-42 NALG3500-05 NALG3120-42 NALG3500-20
Nalgene®, Biotainer® Butelki
Butelki i butle Butle plastikowe
Trwała, półprzezroczysta konstrukcja PC zapewnia integralność próbki.
  • Zamknięcia wyposażone są w silikonową wkładkę zapewniającą szczelność †
  • Opcje dostosowywania są dostępne dla aplikacji przenoszenia płynów
  • Rozbudowane wsparcie dokumentacji walidacyjnej
  • Nadaje się do stosowania w warunkach przechowywania od -100 ° C do +100 ° C
  • Graduated
Designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Warranty: 90 days.
Certyfikaty: USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic.