Drukuj
Nadtlenek wodoru 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
1.07209.0250EA 134 PLN
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
Nadtlenek wodoru 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO
Synonyms Perhydrol