Nadtlenek wodoru 29 - 32% (w/w) roztwór wodny stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.11
Refractive Index: 1.3350
Boiling Point: 107°
Solubility: Soluble in water, alcohol and ether. Insoluble in petroleum
Beilstein Reference: 3587191
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
For bleaching and deOdourizing textiles, wood, hair, etc; rocket propulsion; maturing agent in food; water and sewage treatment; disinfectant; laboratory reagent
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: 107 °C Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: 1,11 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,4798 |