Nadtlenek wodoru 27% w/w aqueous solution Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13235.AE
L13235.AP
L13235.AEEA
205
PLN
L13235.AE
L13235.AP
Nadtlenek wodoru 27% w/w aqueous solution Stabilised
Nadtlenek wodoru
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Refractive Index: 1.3350
Melting Point: -26°
Boiling Point: 107°
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
Formuła:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Temp. Wrzenia: 107 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1.100 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,4798 |