Pirydyna-D5 (100% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Pyridine-[²H₅]
176170010
176170100
176170250
ACRO176170010EA
244
PLN
ACRO176170010
ACRO176170100
ACRO176170250
Pirydyna-D5 (100% D) for NMR spectroscopy
Pirydyna-D5
Formuła:
C₅D₅N Temp. Wrzenia: 114,4 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –41 °C Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 20 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044639 Numer CAS: 7291-22-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-720-2 Jednostka: 1282 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.95 % |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Copper |