Drukuj
Pirydyna-D5 99 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridine-[²H₅]
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 479 PLN
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Pirydyna-D5 99 atom % D for NMR spectroscopy
Pirydyna-D5
Formuła: C₅D₅N
MW: 84.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 114.4
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044639
Numer CAS: 7291-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-720-2
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water