Drukuj
Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 421 PLN
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D NMR
Tetrahydrofuran-D8
Formuła: C₄D₈O
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 65…66 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –106 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044238
Numer CAS: 1693-74-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-898-4
Jednostka: 2056
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)