Drukuj
Naftalen-D8 (98% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
174960010 174960050
ACRO174960010EA 368 PLN
ACRO174960010 ACRO174960050
Naftalen-D8 (98% D) for NMR spectroscopy
Naftalen-D8
Formuła: C₁₀D₈
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001743
Numer CAS: 1146-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-552-7
Jednostka: 1334
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %