Drukuj
Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen-D8
ACRO321320100EA 626 PLN
ACRO321320100 ACRO321320010
Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Formuła: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044638
Numer CAS: 2037-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-009-5
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %