Drukuj
Benzen-D6 (99.6% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzene-[²H₆]
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01789.0009 1.01789.0100
1.01789.0009EA 537 PLN
1.01789.0009 1.01789.0100
Benzen-D6 (99.6% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Benzen-D6
Formuła: C₆D₆
MW: 84.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 79
Temp. topnienia: 6.7
Gęstość: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003010
Numer CAS: 1076-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-061-8
Jednostka: 1114
ADR: 3 II