Drukuj
Nitrobenzen-D5 99 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitrobenzene-[²H₅]
166360050 166360100 166360250
ACRO166360050EA 335 PLN
ACRO166360050 ACRO166360100 ACRO166360250
Nitrobenzen-D5 99 atom % D for NMR spectroscopy
Nitrobenzen-D5
Formuła: C₆D₅NO₂
MW: 128.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 88 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 5
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044415
Numer CAS: 4165-60-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-014-3
Jednostka: 1662
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %