Drukuj
Chlorobenzen-D5 98.5+ atom % D NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chlorobenzene-[²H₅], Phenylchloride-D5
175320050 175320010
ACRO175320050EA 1290 PLN
ACRO175320050 ACRO175320010
Chlorobenzen-D5 98.5+ atom % D NMR
Chlorobenzen-D5
Formuła: C₆D₅Cl
MW: 117.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –46 °C
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000531
Numer CAS: 3114-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-482-0
Jednostka: 1134
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥98.50 %
HPLC ≥97.5 %